Documentos clave
454428
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, 4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, K
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20NO11S · K
Peso molecular:
497.51
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
water: 20 mg/mL
fluorescencia
λex 360 nm
λem 440 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes. Excitation maximum: ~360 nm; emission maximum: ~440 nm.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Otras notas
Greloner, E.E., and Wenger, D.A. 1987. Prenat. Diag. 7, 419.
Bayleran, J., et al. 1984. Clin. Chim. Acta143, 73.
Inui, K., and Wenger, D.A. 1984. Clin. Genet.25, 93.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable