441201-M
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinónimos:
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Formulario
solid
actividad específica
≥3000 units/g dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
pale amber
solubilidad
water: 1 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Otras notas
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable