Documentos clave
437692
Sigma-Aldrich
α-Lipoic Acid
α-Lipoic Acid, CAS 1077-28-7 is an oxidized form with antioxidant properties. Reduces renal lipid peroxidation in rats with cisplatin n-induced nephrotoxicity.
Sinónimos:
α-Lipoic Acid, DL-Thioctic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9326
Ensayo
≥99% (by assay)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
pale yellow
solubilidad
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
S1SCCC1CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Oxidized form. Has antioxidant properties. Reported to effectively reduce renal lipid peroxidation in rats with cisplatin-induced nephrotoxicity. Acts as a growth factor for many bacteria and protozoa.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Reduce renal lipid peroxidation in rats with cisplatin-induced nephrotoxicity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Otras notas
Somami, S. M., et al. 2000. Pharmacol. Toxicol. 86, 234.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1