437650
Lipopolysaccharide
from Salmonella typhimurium, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem
Sinónimos:
Salmonella LPS, Salmonella endotoxin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Lipopolysaccharide, Salmonella typhimurium, Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
descripción
RTECS - OJ0895637
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤2% nucleic acid
≤2% protein
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inducible nitric oxide synthase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable