435300
LFM-A13
A potent, cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK; IC₅₀ = 17.2 µM for human BTK in vitro and IC₅₀ = 2.5 µM for recombinant BTK).
Sinónimos:
LFM-A13, α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, BTK Inhibitor I, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light brown
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)
Clave InChI
UVSVTDVJQAJIFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Human Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable