400087
HIF-2α Translation Inhibitor
The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
HIF-2α Translation Inhibitor, Hypoxia-Inducible Factor-2α Translation Inhibitor, Methyl-3-(2-(cyano(methylsulfonyl)methylene)hydrazino)thiophene-2-carboxylate, HIF Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (sum of two isomers)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
amber
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable