374825
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Sinónimos:
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (size exclusion chromatography)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
impurezas
≤25 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥5 mg/mL Protein
color
clear bluish
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable