Documentos clave
356350
Millipore
Glicerol
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.25
Ensayo:
≥99% (GC)
técnicas:
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
presión de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
descripción
Merck USA index - 14, 4484
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
técnicas
electrophoresis: suitable
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup