33-047
Ensayo en 3 etapas de la PI 3-cinasa HTRF®
The PI 3-Kinase 3-Step HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format.
Sinónimos:
3-Step HTRF Assay, PI 3-Kinase Assay
Quality Level
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
HTRF®
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
General description
El gen de la subunidad catalítica α de la fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato 3-cinasa (PIK3CA) se encuentra en el cromosoma humano 3q26.32. Este gen codifica la subunidad catalítica p110α de las cinasas PI3 de la clase IA. Las vías de señalización PI3K regulan diversas actividades y propiedades celulares, como la proliferación, la supervivencia, la apoptosis, la motilidad y la morfología. La mutación o sobreexpresión del gen PIK3CA están implicadas en el desarrollo de varios tumores sólidos humanos, entre ellos los cánceres de cabeza y cuello o el cáncer de faringe y de ovario.
Application
El ensayo en 3 etapas de la PI 3-cinasa HTRF® se ha utilizado para determinar las potencias inhibidoras in vitro de los inhibidores δ de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), como el MSD-496486311, el MSD126796721, idelalisib, y duvelisib a través de las isoformas α, β, γ y δ de la PI3K.
Biochem/physiol Actions
Subfamilia de destino: PI3K/PI4K
Packaging
Capacidad del kit: 10.000 pocillos
Components
Tampón de reacción 4x
PIP2 (sustrato, reserva 1mM)
Tampón de reacción DM A
Tampón de reacción DM B
Tampón de reacción DM C
BPIP3
Reactivo de parada
PIP2 (sustrato, reserva 1mM)
Tampón de reacción DM A
Tampón de reacción DM B
Tampón de reacción DM C
BPIP3
Reactivo de parada
Storage and Stability
12 meses a -70°C
Other Notes
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Subcategoría de investigación
Oncología
Apoptosis y cáncer
Subcategoría de investigación
Oncología
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 223-233 (2019-02-26)
We leveraged a clinical pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamics (PD)/efficacy relationship established with an oral phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)δ inhibitor (Idelalisib) in a nasal allergen challenge study to determine whether a comparable PK/PD/efficacy relationship with PI3Kδ inhibitors was observed in preclinical respiratory models of
Nature reviews. Cancer, 5(12), 921-929 (2005-12-13)
There have long been indications of a role for PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) in cancer pathogenesis. Experimental data document a requirement for deregulation of both transcription and translation in PI3K-mediated oncogenic transformation. The recent discoveries of cancer-specific mutations in PIK3CA, the
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(5), 1441-1446 (2006-03-15)
Recent studies have reported high frequencies of somatic mutations in the phosphoinositide-3-kinase catalytic alpha (PIK3CA) gene in several human solid tumors. Although gene amplifications of PIK3CA have been reported in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), small mutation of