287891
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole
A potent, ATP-competitive, and specific inhibitor of casein kinase II (IC₅₀ = 6 µM).
Sinónimos:
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole Riboside, DRB, Casein Kinase II Inhibitor VII
descripción
RTECS - DD7310000
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
potencia
6 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 3 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
Clc1cc2[n](cnc2cc1Cl)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clave InChI
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
casein kinase II
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Farin, C.E., and Yang, L. 1994. Mol. Reprod. Dev.37, 284.
Giardina, C., and Lis, J.T. 1993. J. Biol. Chem. 268, 23806.
Zandomeni, R., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 3414.
Mittleman, B., et al. 1983. J. Mol. Biol. 165, 461.
Zandomeni, R., et al. 1983. J. Mol. Biol. 167, 561.
Zandomeni, R., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 3167.
Stewart, M.W., et al. 1977. J. Gen. Virol.37, 221.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable