Documentos clave
252805
Sigma-Aldrich
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Sinónimos:
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nombre del producto
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2871
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Descripción general
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1