251505-M
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Sinónimos:
DAF-2 DA, 4,5-Diaminofluorescein Diacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
fluorescencia
λex ~495 nm
λem ~515 nm
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Clave InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Used to measure real-time changes in NO levels
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)