2464-90020
Jeringas de volumen exacto NovaSeptum®
Accurate Volume Application; 5x20mL
Sinónimos:
Cell Culture sampling, Accurate Volume application, 5 x 20 mL
About This Item
Productos recomendados
material
polycarbonate syringe (medical grade)
polyethylene bag (drainage)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 20 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
General description
Con las jeringas de volumen exacto NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para el recuento y el muestreo bacterianos de los biorreactores y en aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Preparation Note
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27