239782
CAPS
ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Sinónimos:
CAPS, ULTROL® Grade, 3-(Cyclohexylamino)propanesulfonic Acid
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 1767
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
10.0-10.6
solubilidad
water: 20 mg/mL
trazas de catión
heavy metals: ≤1 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable