238100
CRM1 Inhibitor III
The CRM1 Inhibitor III controls the biological activity of CRM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
CRM1 Inhibitor III, (Z)-But-2-enedioic acid (4ʹ-bromophenyl)amide (3ʹʹ-chlorophenyl)amide, Chromosome Region Maintenance 1 ProteinInhibitor III, Exportin 1 Inhibitor III, XPO1 Inhibitor III
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)/C=C\C(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O
Clave InChI
GGMKSZQCUBFLME-HJWRWDBZSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable