220486
Chk2 Inhibitor II
Chk2 Inhibitor II, BML-277, CAS 516480-79-8 is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of Chk2 (IC₅₀ = 15 nM).
Sinónimos:
Chk2 Inhibitor II, 2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
15 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)c3[nH]c4c(n3)cc(cc4)C(=O)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
Clave InChI
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chk2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3