219364
Cathepsin B, Human Liver
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Sinónimos:
Cathepsin B, Human Liver
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human liver
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 1905
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
actividad específica
≥50 units/mg protein
purificado por
affinity chromatography
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
activity assay: suitable
intervalo de pH
3.5—6.0
idoneidad
suitable for molecular biology
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... CTSB(1508)
Descripción general
Cathepsin B, Human Liver, is a native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Cathepsin B is a lysosomal protease with endo/exopeptidase and a carboxydipeptidase activity. It is also known as cysteine cathepsin and belongs to the C1 family of papain-like enzymes. Cathepsin B like H, L, C, X, F, O and V is ubiquitously expressed in human tissues.
Optimal pH: 3.5-6.0.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Berquim, I.M., and Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Keppler, D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta.1226, 117.
Musil, D., et al. 1991. EMBO J.10, 2321.
Sloane B.F. 1990. Semin. Cancer Biol.1, 137.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable