219330
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535
The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, N-(2-Methyl-4-nitro)-2,4-dichlorosulfonamide, Wnt Pathway Inhibitor IX
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])C)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl2N2O4S/c1-8-6-10(17(18)19)3-5-12(8)16-22(20,21)13-7-9(14)2-4-11(13)15/h2-7,16H,1H3
Clave InChI
AXNUEXXEQGQWPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3