204881
Complement C3a Peptide
≥95% (SDS-PAGE), liquid, human
Sinónimos:
C3a Protein
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Complement C3a, Human, Complement C3a, Human, is a native, single chain C3a complement component. It has many biological activities, such as smooth muscle contraction, platelet activation, & immunoregulatory reactions.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
≤10% C3adesArg
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Hugli, T.E. 1986. Complement 3, 111.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable