Documentos clave
1.94978
Supelco
Ácido sulfámico
EMPLURA®
Sinónimos:
Ácido amidosulfónico
About This Item
Fórmula lineal:
NH2SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
97.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Línea del producto
EMPLURA®
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable