Documentos clave
1.93217
Supelco
Ammonium acetate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ammonium acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2NH4
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
Beilstein:
4186741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Línea del producto
EMPARTA®
Formulario
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93217.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.