Key Documents
1871-80250
Millipore
Botella NovaSeptum®
250mL With Millex® Air Vent
Sinónimos:
General sampling, bottle, 250 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Quality Level
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
250 mL sample volume
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
General description
El muestreo único de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con la botella NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, aplicaciones de fermentación y aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, y aplicaciones de fermentación
Preparation Note
Método de esterilización
Irradiación gamma mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137
Legal Information
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany