182690
AhR Agonist V, VAF347
The AhR Agonist V, VAF347 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
AhR Agonist V, VAF347, (4-(3-Chloro-phenyl)-pyrimidin-2-yl)-(4-trifluoromethyl-phenyl)-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Clave InChI
XTKUZTBZRIJTFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Hauben, E., et al. 2008. Blood118, 1214.
Lawrence, B.P., et al. 2008. Blood112, 1158.
Ettmayer, P., et al. 2006. Am. J. Respir. Crit. Care Med.173, 599.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable