material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocolos
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.
Determinación espectrofotométrica del bromo con dipropil-p-fenilendiamina (DPD) en agua potable, agua de piscinas, aguas residuales y disoluciones de desinfección en un intervalo de 0,020 a 10,00 mg/l.