Key Documents
1.72577
SAFC
Hidrogenocarbonato de sodio
for table water, FCC, E 500
Sinónimos:
Bicarbonato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaHCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E500
EC Index Number:
205-633-8
reg. compliance
FCC
Quality Level
form
powder
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El hidrogenocarbonato de sodio con un nivel bajo de bromuro se puede utilizar para remineralizar el agua de mar desalinizada para producir agua de mesa.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c