17-10267
Anticuerpo ChiPAb+ FOXA1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Forkhead box protein A1, Hepatocyte nuclear factor 3-alpha, HNF-3A, Transcription factor 3A, TCF-3A
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... FOXA1(3169)
General description
El conjunto de ChIPAb+ FOXA1 incluye el anticuerpo anti-FOXA1, una IgG normal de conejo y cebadores de control que amplifican una región de 138 pb de los cebadores de ChIP, el potenciador Hnf4α de ratón. El FOXA1 y los controles negativos se suministran en un tamaño de reacción escalable «por ChIP» y pueden utilizarse para validar funcionalmente la precipitación de la cromatina asociada al FOXA1.
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
Factores de transcripción
Datos del lote representativo
La cromatina tratada con . ultrasonidos preparada a partir de tejido hepático de ratón (equivalente 1 mg de tejido por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG normal de conejo o 2 µl de anti-FOXA1 (referencia CS207368) y el kit Magna ChIP (Nº de ref. 17-610). Se verificó la inmunoprecipitación satisfactoria de los fragmentos de ADN asociados al FOXA1 mediante qPCR utilizando cebadores de ChIP, el potenciador Hnf4α de ratón como locus positivo y el promotor Hnf4α de ratón como locus negativo. (Figura 2). Los datos se presentan como porcentaje de entrada de cada muestra IP relativa a la cromatina de entrada para cada muestra de amplicon y chip, tal como se indica.
Consulte los detalles experimentales en el protocolo de EZ-Magna ChIP A (Nº de ref. 17-408) o EZ-CHIP (Nº de ref. 17-371).
Análisis de Western Blotting:
Datos del lote representativo.
El lisado del tejido pancreático humano se resolvió mediante electroforesis, se transfirió a membranas de PVDF y se probó con Anti-FOXA1 (0,5 µg/ml).
Las proteínas se visualizaron utilizando una IgG de burro anti-conejo conjugada con HRP y un sistema de detección de quimioluminiscencia. (Figura 3)
La flecha indica FOXA1 (~51 kDa).
Análisis mediante inmunocitoquímica:
Datos del lote representativo.
Análisis fluorescente confocal de células NIH/3T3 y HeLa utilizando anti-HNF-3A/FOXA1 (Rojo). Los filamentos de actina han sido marcados con colorante Alexa Fluor 488-faloidina (verde). El núcleo se tiñe con DAPI (azul). Este anticuerpo tiñe positivamente el núcleo. (Figura 4)
Packaging
Quality
Datos del lote representativo
La cromatina tratada con ultrasonidos preparada a partir de tejido hepático de ratón (equivalente 1 mg de tejido por IP) se sometió a inmunoprecipitación utilizando 2 µl de IgG de conejo normal o 2 µl de anti-FOXA1 y el kit Magna ChIP® (Nº de ref. 17-610). Se verificó la inmunoprecipitación satisfactoria de los fragmentos de ADN asociados al FOXA1 mediante qPCR utilizando cebadores de ChIP y el potenciador Hnf4α de ratón (Figura 1).
Consulte los detalles experimentales en el protocolo EZ-Magna ChIP A (Nº ref. 17-408) o EZ-CHIP (Nº ref. 17-371).
Target description
Physical form
Concentración 0,35 mg/ml
IgG normal de conejo. Un vial que contiene 125 µg de IgG de conejo en 125 µl de tampón de almacenamiento que contiene azida sódica al 0,05 %. Conservar a -20°C.
Cebadores ChIP, potenciador Hnf4 de ratónα. Un vial que contiene 75 μl de 5 μM de cada cebador específico para el potenciador Hnf4α de ratón. Conservar a -20°C.
DIR: TTC CAG CTG CCT TTA TCT CCC TGT
INV: TCT CCA CAC ATG TCC AGC AGC CT
Storage and Stability
Nota: La variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Incluye IgG normal de conejo y cebadores específicos para el potenciador Hnf4α de ratón.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class