Documentos clave
1.67527
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid and sulfuric acid
pkg of 25 L (Combi-containers)
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 25 L (Combi-containers)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
in 25L combi container