The diameter range of 4% beaded agarose typically falls between 50 to 165 micrometers.
16-266
Proteína G-agarosa, flujo rápido
Protein G Agarose, Fast Flow suitable for medium and low pressure chromatography of IgG from mouse, sheep, and rabbit, and for immunoprecipitations.
Sinónimos:
Protein G resin
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Aplicación
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C
Los clientes también vieron
-
What is the approximate diameter of each agarose bead?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the 16-266 protein G column compatible with purifying IgG in the presence of FBS when purifying mAb, IgG2b, from cell culture supernatant containing FBS?
1 answer-
The presence of FBS in the cell culture supernatant containing IgG2b may lead to reduced yield and purity of the mAb, IgG2b, as FBS contains bovine immunoglobulins that can compete with the target antibody for binding to the protein G column.