1.50766
SeQuant® ZIC®-cHILIC Guard
3 μm particle size, column L 5 mm × 1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
column (glass lined stainless steel)
Agency
suitable for USP LL14
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L
5 mm × 1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC®-cHILIC bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
pH operativo
2-8
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit