1.50490
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 1.0 mm guard Columns (5 pc)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm) 5 x 1 mm (5 pc), column L × I.D. 0.5 cm × 1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L114
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
0.5 cm × 1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit