14-720-M
FAK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human FAK, amino acids 411-686, for use in Kinase Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 35.5 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
nº de acceso
(FUNCTION: SwissProt: Q05397 # Non-receptor protein-tyrosine kinase implicated in signaling pathways involved in cell motility, proliferation and apoptosis. Activated by tyrosine-phosphorylation in response to either integrin clustering induced by cell adhesion or antibody cross-linking, or via G-protein coupled receptor (GPCR) occupancy by ligands such as bombesin or lysophosphatidic acid, or via LDL receptor occupancy. Plays a potential role in oncogenic transformations resulting in increased kinase activity. )
NM_005607.3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
enfermedades relevantes
obesity; metabolic disorders
Información sobre el gen
human ... PTK2(5747)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Descripción de destino
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable