1.46488
Líquido A
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Yellow screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Sinónimos:
Fluid A acc. USP, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type Yellow screw cap with septum and protector
ready-to-use
envase
pack of 6 bottles
botella capacidad
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
7.1
aplicaciones
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable