Merck
1.37018
SAFC
Dihidrogenofosfato de sodio dihidratado
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de sodio monobásico dihydrate, Ortofosfato monosódico, bifosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, Dihidrógenofosfato de sodio dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-449-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
Características
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
densidad
1.915 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El dihidrogenofosfato de sodio dihidratado se utiliza normalmente como componente del sistema amortiguador de fosfatos para las etapas cromatográficas posteriores de las biomoléculas o la formulación líquida final.
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, el dihidrogenofosfato de sodio dihidratado Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
En el paso de conjugación en la producción de ADC se une un principio farmacéutico activo de gran potencia (HPAPI) a un AcM mediante un enlazador estable. Una conjugación eficaz implica decisiones complejas, esbozadas en esta página con servicios y productos para asegurar el éxito.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Ver todo