Documentos clave
1.32264
Sigma-Aldrich
Ácido bórico
powder, Technipur®
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable