1290-OP
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40% solution, 19:1 ratio, Suitable for DNA and RNA separations and sequencing
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear colorless
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3