Documentos clave
1.20095
Millipore
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
Sinónimos:
Eshmuno® P anti-B
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Nivel de calidad
Formulario
resin
fabricante / nombre comercial
Eshmuno®
Parámetros
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
polymer, polyvinyl ether
tamaño medio de partícula
50 μm
capacidad
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
temperatura de transición
flash point 37.5 °C
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-B isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Características y beneficios
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Envase
  • 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
  • 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
  • 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
  • 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Plastic bottle
Información legal
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
99.5 °F - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
37.5 °C - (own results)