116812
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G.
Sinónimos:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Sc5ccc(cc5)Cl)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
Clave InChI
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein kinase A and protein kinase G
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Moed, P.J., et al. 1993. Comp. Biochem. Physiol.105A, 711.
Connolly, B.J., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 2303.
Phillips, M.E., and Taylor, A. 1992. J. Physiol.456, 591.
Shipston, M.J., and Antoni, F.A. 1992. Endocrinology130, 2213.
Datta, R., et al. 1991. Blood78, 83.
Peters, D.J.M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 9219.
Sandberg, M., et al. 1991. Biochem. J.279, 521.
Unterman, T.G., et al. 1991. Endocrinology128, 2693.
Xu, H., et al. 1989. Brain Res.504, 36.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable