1.16469
Comprimidos Kjeldahl
(without addition of Se and Hg / Missouri catalyst) 5 g/tablet
Formulario
tablet
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
100 g/L
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Na2SO4 48,8%
K2SO4 4% CuSO 48,9
0,3%
Aplicación
- Evaluación farmacocinética del riesgo para la salud del arsénico en los comprimidos Realgar y NiuHuangJieDu: en esta investigación se utilizan comprimidos de Kjeldahl para determinar el contenido de nitrógeno en los compuestos farmacéuticos, evaluando específicamente los riesgos para la salud asociados a las concentraciones de arsénico en la medicina tradicional china. Este estudio subraya la aplicación fundamental del análisis de Kjeldahl para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos farmacéuticos (Wu et al., 2018).
- Aplicación de la técnica de espectroscopia infrarroja a la medición rápida del contenido de proteína en la leche en polvo basada en máquinas de vectores de soporte: ilustra el uso de comprimidos de Kjeldahl para la cuantificación rápida de proteínas en la leche en polvo, empleando espectroscopia infrarroja mejorada por algoritmos de aprendizaje automático. La investigación destaca la eficacia del análisis de nitrógeno Kjeldahl en la ciencia de los alimentos, garantizando el control de calidad y la evaluación nutricional en los productos lácteos (Wu et al., 2008).
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.