The amount of product per vial can be determined using the specific activity reported in the lot specific Certificate of Analysis. For example, product 1156400001, lot K53163040, has an activity value of 118 units/vial and a specific activity value of 31 units/mg which would give 3.80 mg/vial.
1.15640
Aldehyde dehydrogenase
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
Sinónimos:
Aldehyde dehydrogenase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
yeast
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
envase
pkg of 100 units/vial
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
-
Bonjour, combien de mg y-a-t-il dans ce vial ?
1 answer-