Documentos clave
1.15265
Supelco
Heating bath fluid
for heating baths up to approx. 170°C
Sinónimos:
Heating bath fluid
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41103715
Número índice de la CE:
500-075-4
NACRES:
NB.51
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
390 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
viscosidad
~330 mPa.s(20 °C)
Viscosidad cinemática
220-280 cSt(23 °C)
temperatura de transición
flash point >290 °C
densidad
1.15 g/cm3 at 23 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
Clave InChI
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
Nota de análisis
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable