Documentos clave
1.15111
Millipore
Sílice
for column chromatography
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número índice de la CE:
231-545-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silica gel (irregularly-shaped)
Nivel de calidad
descripción
for column chromatography
grupo activo de la matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamaño de partícula
15-40 μm
tamaño de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
densidad aparente
200‑1430 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Características y beneficios
Silica gel 60 (0.063-0.100 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
Envase
Plastic bottle
Nota de análisis
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable