Documentos clave
1.14963
Supelco
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
Nota de análisis
Application test: conforms
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable