Key Documents
1.14394
Supelco
Sulfite Test, photometric
photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo en cubeta de sulfitos, photometric, 1.0-20.0 mg/L (SO32-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico, 1,0 - 20,0 mg/l (SO32-), Spectroquant®
Este ensayo de sulfitos Spectroquant® permite la cuantificación precisa de los iones sulfito en varios tipos de aguas. En una disolución neutra, los iones sulfito reaccionan con el ácido 2,2’-dinitro-5,5’-ditiodibenzoico (reactivo de Ellman) para formar un tiosulfato orgánico. Esta reacción produce la liberación de un tiol, que se determina fotométricamente. Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas. Los ensayos en cubetas Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas, así como con todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones adjunto.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para sulfitos
Preparación de una disolución patrón para sulfitos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Preparación de una disolución patrón para sulfitos