Key Documents
1.13990
Supelco
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
About This Item
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
grade
for X-ray fluorescence analysis
Quality Level
form
solid
technique(s)
XRF: suitable
solubility
water: partially soluble
cation traces
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
storage temp.
no temp limit
General description
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Analysis Note
IR-spectrum: passes test
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chromium): ≤ 0,001
Cu (Copper): ≤ 0,001
Fe (Iron): ≤ 0,001
K (Potassium): ≤ 0,001
Mn (Manganese): ≤ 0,001
Mo (Molybdenum): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Lead): ≤ 0,001
Si (Silicon): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titanium): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
Ver todo