1.12321
Samarium(III) oxide
99+
Sinónimos:
Samarium(III) oxide
Formulario
solid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.0 (25 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
2325 °C
densidad
8.347 g/cm3
densidad aparente
850 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sm/q3*-2;2*+3
Clave InChI
FKTOIHSPIPYAPE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Loss on ignition: ≤ 2.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable