Documentos clave
1.12233
Millipore
L-Lysine monohydrate
for biochemistry
Sinónimos:
L-Lysine monohydrate, Lys
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
200-294-2
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
mp
207-209 °C (decomposes)
solubilidad
>1500 g/L
densidad aparente
366 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
Clave InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Nota de análisis
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals with characteristic odor
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
Spec. rotation(α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.5 to +26.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 10.0 - 12.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2