Documentos clave
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Sinónimos:
Lanthanum(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
La2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-200-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Formulario
solid
potencia
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
densidad
6.51 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1300 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
Clave InChI
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Replaces: LX0045-2; LX0045
Nota de análisis
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1