Documentos clave
1.10614
Supelco
Potassium carbonate
(special grade LAB)
Seleccione un Tamaño
25 KG
US$ 731,25
US$ 731,25
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Para encargar productos, Contacto su distribuidor local.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 KG
US$ 731,25
About This Item
Fórmula lineal:
K2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
4267587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
US$ 731,25
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Para encargar productos, Contacto su distribuidor local.
Nivel de calidad
pH
11.5-12.5 (20 °C, 0.01 g/L in H2O)
mp
891 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable