1.10047
Total hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas químicos para la dureza del agua
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Prueba de dureza total, colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Línea del producto
MQuant®
Nivel de calidad
analitos específicos
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1