Documentos clave
1.09962
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
0.05 M
técnicas
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
densidad
1.18 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable